Print…
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L14137.03 L14137.06
L14137.03EA 80.5 EUR
L14137.03 L14137.06
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥98%
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Purity: 98+% CAS No.: 35193-64-7 Molecular Formula: C20H13O4P Formula Weight: 348.30 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4787775
Fórmula: C₂₀H₁₃O₄P
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010045
Número CAS: 35193-64-7