4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55191.03
H55191.06
H55191.03EA
103
EUR
H55191.03
H55191.06
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl ≥97%
4-Cyano-4'-octyloxybiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 52364-73-5
Molecular Formula: C21H25NO
Formula Weight: 307.44
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 51-77°
MDL No.: MFCD00075145
Fórmula:
C₂₁H₂₅NO Ponto de Fusão: 51…77 °C Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075145 Número CAS: 52364-73-5 EINECS: 257-878-5 |