Print…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
A1645-1G A1645-5G
TCIAA1645-1GEA 16 EUR
TCIAA1645-1G TCIAA1645-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClN₂
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Número MDL : MFCD01861472
Número CAS: 15996-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5aa5c1093148befc42ec603f5c3735fc28d8471c&vid=5aa5c1093148befc42ec603f5c3735fc28d8471c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency