Print…
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
631396-25G 631396-5G
SIAL631396-25GEA 480 EUR
SIAL631396-25G SIAL631396-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Fórmula: C₈H₉ClN₂
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Número MDL : MFCD01861472
Número CAS: 15996-76-6