Print…
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 206 EUR
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Fórmula: C₉H₁₂ClN₃
Peso Molecular: 197.67 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115049
Número CAS: 87394-65-8