Print…
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50859.03 H50859.MD
H50859.03EA 262 EUR
H50859.03 H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 87394-55-6 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD08061034
Fórmula: C₉H₁₂ClN₃
Peso Molecular: 197.67 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061034
Número CAS: 87394-55-6