Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L19556.03 L19556.MD
L19556.03EA 202 EUR
L19556.03 L19556.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 732306-24-0 Molecular Formula: C6H3ClF3N.HCl Formula Weight: 218.01 Melting Point: ca 135° subl. MDL No.: MFCD04972770
Fórmula: C₆H₄Cl₂F₃N
Peso Molecular: 218.01 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 135 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972770
Número CAS: 732306-24-0