Choline hydroxide 46% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
B24443.AC
B24443.AE
B24443.ACEA
36.3
EUR
B24443.AC
B24443.AE
Choline hydroxide 46% (w/w) em solução aquosa
Choline hydroxide
CAS No.: 123-41-1
Molecular Formula: C5H15NO2
Formula Weight: 121.18
Refractive Index: 1.4270
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00002831
Fórmula:
C₅H₁₅NO₂ Densidade: 1,073 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002831 Número CAS: 123-41-1 EINECS: 204-625-1 UN: 3267 ADR: 8,II |