4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50944.03
H50944.MD
H50944.03EA
320
EUR
H50944.03
H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1
Molecular Formula: C11H14ClNO
Formula Weight: 211.69
MDL No.: MFCD04113544
Fórmula:
C₁₁H₁₄ClNO Peso Molecular: 211.69 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04113544 Número CAS: 97839-99-1 |