Print…
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 203 EUR
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Fórmula: C₁₁H₁₄ClNO
Peso Molecular: 211.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061075
Número CAS: 384346-27-4