Print…
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
H50263.03 H50263.06
H50263.03EA 115 EUR
H50263.03 H50263.06
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane ≥98%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Purity: 98% CAS No.: 231953-40-5 Molecular Formula: C11H13ClF3N3 Formula Weight: 279.69 Boiling Point: 128°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00238856
Fórmula: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Peso Molecular: 279.69 g/mol
Ponto de ebulição: 128 °C (1 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238856
Número CAS: 231953-40-5
ADR: 8 III