Print…
2-(Tributylstannyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
642541-1G 642541-5G
SIAL642541-1GEA 326 EUR
SIAL642541-1G SIAL642541-5G
2-(Tributylstannyl)thiazole, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiazole
Fórmula: C₁₅H₂₉NSSn
Número MDL : MFCD01319057
Número CAS: 121359-48-6