2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H51090.03
H51090.06
H51090.03EA
165
EUR
H51090.03
H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Fórmula:
C₁₅H₂₉NSSn Ponto de ebulição: 307…309 °C Densidade: 1,19 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01319057 Número CAS: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |