Print…
2-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
721174-1G 721174-5G
SIAL721174-1GEA 160 EUR
SIAL721174-1G SIAL721174-5G
2-(Tributylstannyl)pyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
Fórmula: C₁₆H₃₀N₂Sn
Número MDL : MFCD01319085
Número CAS: 153435-63-3