Print…
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 56.6 EUR
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Fórmula: C₁₆H₃₀N₂Sn
Ponto de ebulição: 130 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,171
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319077
Número CAS: 205371-27-3
ADR: 6.1,III