Print…
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51528.MD H51528.03
H51528.MDEA 55.8 EUR
H51528.MD H51528.03
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine 95%
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 1105511-66-7 Molecular Formula: C17H32N2OSn Formula Weight: 399.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Fórmula: C₁₇H₃₂N₂OSn
Número MDL : MFCD08275735
Número CAS: 1105511-66-7
ADR: 6.1,III