Print…
2-(Tributylstannyl)oxazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
638617-1G 638617-5G
SIAL638617-1GEA 429 EUR
SIAL638617-1G SIAL638617-5G
2-(Tributylstannyl)oxazole, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)oxazole
Fórmula: C₁₅H₂₉NOSn
Número MDL : MFCD06798076
Número CAS: 145214-05-7