Print…
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H55870.MD H55870.03 H55870.06
H55870.MDEA 82.4 EUR
H55870.MD H55870.03 H55870.06
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
2-(Tributylstannyl)oxazole
Purity: 97% CAS No.: 145214-05-7 Molecular Formula: C15H29NOSn Formula Weight: 358.11 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.71 Refractive Index: 1.4930 Appearance: Colourless Boiling Point: 108-110°/0.2mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD06798076
Fórmula: C₁₅H₂₉NOSn
Ponto de ebulição: 108…110 °C (0,2 mmHg)
Densidade: 1,71
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798076
Número CAS: 145214-05-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III