Print…
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W215805-1KG-K W215805-5KG-K
SIALW215805-1KG-KEA 167 EUR
SIALW215805-1KG-K SIALW215805-5KG-K
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Número MDL : MFCD00074821
Número CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4