Print…
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I13901-25G I13901-500G
SIALI13901-25GEA 58.8 EUR
SIALI13901-25G SIALI13901-500G
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Número MDL : MFCD00074821
Número CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4