(±)-Isoborneol ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B20632.14
B20632.22
B20632.36
B20632.14EA
24.5
EUR
B20632.14
B20632.22
B20632.36
(±)-Isoborneol ≥95%
(±)-Isoborneol
Purity: 95%
CAS No.: 124-76-5
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 74°(165°F)
Odour: Strong
Beilstein Reference: 4126091
Merck Reference: 14,5128
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00074821
Fórmula:
C₁₀H₁₈O Ponto de Fusão: ∼210 °C (sublimação) Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) |
Número MDL :
MFCD00074821 Número CAS: 124-76-5 EINECS: 204-712-4 ADR: , Merck Index: 14,5128 |