Print…
(±)-Isoborneol 93% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
122490250 122495000
ACRO122490250EA 36.8 EUR
ACRO122490250 ACRO122495000
(±)-Isoborneol 93% tech.
(±)-Isoborneol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de Fusão: 208…214 °C
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074821
Número CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 %
Density (20/4°C) 0.740 to 0.742
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)