Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol/hexano , 99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40038.AC
40038.AE
40038.ACEA
175
EUR
40038.AC
40038.AE
Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) em 2-propanol/hexano , 99.9% (baseado em metais)
Tantalum(V) isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 16761-83-4
Molecular Formula: C15H35O5Ta
Formula Weight: 476.39
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145347
Fórmula:
C₁₅H₃₅O₅Ta Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145347 Número CAS: 16761-83-4 UN: 1993 ADR: 3,II |