Print…
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
B1668-1G B1668-5G
TCIAB1668-1GEA 200 EUR
TCIAB1668-1G TCIAB1668-5G
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Peso Molecular: 383.57 g/mol
Número MDL : MFCD00013123
Número CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b14b607a6a6be75f89d6fc4fc978d15136346b&vid=cf165fbf8c76a4a46683a3e77317fdfbb0f2b12c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C