Print…
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
207900010 207900100
ACRO207900010EA 89.3 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Peso Molecular: 383.57 g/mol
Ponto de Fusão: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013123
Número CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %