Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Europium(III)-tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate), Eu(fod)3, Resolve-Al™ EuFOD, Europium-fod, Siever's reagent
33541.03
33541.06
33541.MD
33541.03EA
71.9
EUR
33541.03
33541.06
33541.MD
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 17631-68-4
Molecular Formula: C30H30F21O6Eu
Formula Weight: 1037.49
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 203-207°
MDL No.: MFCD00064655
Fórmula:
C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆ Peso Molecular: 1037.49 g/mol Ponto de Fusão: 203…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064655 Número CAS: 17631-68-4 EINECS: 241-616-1 |