Print…
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (baseado em metais) Au 99.99%, fio, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41039.G1 41039.G5 41039.G6
41039.G1EA 120 EUR
41039.G1 41039.G5 41039.G6
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (baseado em metais) Au 99.99%, fio, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.02g/m (W only), 3-5 wt% Au plating MDL No.: MFCD00011461
Fórmula: W
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011461
Número CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9