Print…
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
108200050 108201000 108205000
ACRO108200050EA 25.7 EUR
ACRO108200050 ACRO108201000 ACRO108205000
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid 99%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 183…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001375
Número CAS: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Specific optical rotation +44.5° to +48.5° (20 °C, 589 nm) (c=10, C2H5OH)
Titration with NaOH ≥98.5 %