Print…
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-Toluenesulphonate
T0937-25G T0937-500G
TCIAT0937-25GEA 29 EUR
TCIAT0937-25G TCIAT0937-500G
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₅H₂₇NO₃S
Número MDL : MFCD00011831
Número CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&vid=ecb7c14256178b709b622897c7098048856eb87d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %