Print…
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetraethylammonium p-toluenesulphonate, Tetraethylammonium p-Toluenesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
134473-100G 134473-500G
SIAL134473-100GEA 152 EUR
SIAL134473-100G SIAL134473-500G
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₅H₂₇NO₃S
Número MDL : MFCD00011831
Número CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1