Print…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
636010-1G 636010-5G
SIAL636010-1GEA 72.1 EUR
SIAL636010-1G SIAL636010-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Número MDL : MFCD05663852
Número CAS: 857530-80-4