Print…
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyanobenzyl alcohol
C1510-1G C1510-5G
TCIAC1510-1GEA 27 EUR
TCIAC1510-1G TCIAC1510-5G
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 165°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321087
Número CAS: 874-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&vid=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %