Print…
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03 H54212.06
H54212.03EA 42.8 EUR
H54212.03 H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-97-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 109°(228°F)
Fórmula: C₈H₇NO
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321087
Número CAS: 874-97-5