Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41281.06
41281.14
41281.22
41281.06EA
50.1
EUR
41281.06
41281.14
41281.22
Sodium hydroxide monohydrate ≥99.996% (baseado em metais)
Sodium hydroxide monohydrate
Purity: 99.996%
CAS No.: 12179-02-1
Molecular Formula: NaOH.H2O
Formula Weight: 58.01 (40.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.13
Melting Point: 318.4°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8627
UN No.: 1823
MDL No.: MFCD00003548
Fórmula:
HNaO·1H₂O Ponto de ebulição: 1390 °C Ponto de Fusão: 318,4 °C Densidade: 2,13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149229 Número CAS: 12179-02-1 EINECS: 215-185-5 UN: 1823 ADR: 8,II Merck Index: 14,8627 |