Print…
Pinças com revestimento
Fornecedor: OUTILS RUBIS
3-GRIP 0-GRIP 1-GRIP 2A-GRIP 3C-GRIP 00-GRIP 5A-GRIP 5-GRIP 7-GRIP SS-GRIP
232-0167EA 27.6 EUR
232-0167 232-0149 232-0158 232-0161 232-0164 232-0146 232-0170 232-0173 232-0176 232-0179
Pinças com revestimento
Forceps
Pinças feitas de aço de alta qualidade. O seu revestimento especial proporciona uma aderência antiderrapante e melhora o seu manuseamento.
  • Anti-magnéticas e resistentes a ácidos
  • Revestimento suave previne a fatiga na mão e protege-a do calor e do frio