Print…
Acetato de magnésio tetrahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
84849.230EA 41.7 EUR
84849.230 84849.290
Acetato de magnésio tetrahidratado 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Acetato de magnésio tetrahidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Peso Molecular: 214.46 g/mol
Ponto de Fusão: 80
Densidade: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149214
Número CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Encomendar
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm