Print…
Microelétrodos para pH e ORP, ScienceLine / IoLine
Fornecedor: SI Analytics
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 557 EUR
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
Microelétrodos para pH e ORP, ScienceLine / IoLine
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Para pequenos volumes de amostras em aplicações farmacêuticas e de ciências da vida.
  • Resultados fiáveis e reprodutíveis
  • Qualidade mais elevada e de longa duração
  • Extremamente preciso e exato
  • Concebido para pequenos volumes e aplicações em ciências da vida
Intervalo de temperatura adequada: −5 a +100 °C.
Os elétrodos de pH estão equipados com um vidro de membrana de tipo A. Os elétrodos de pH com medição de temperatura integrada utilizam um sensor PT1000.
Para resultados mais precisos, recomendamos a utilização de um medidor ProLab 3000 em combinação com estes elétrodos.