Print…
VWR® PCR DNA Marker
Fornecedor: Avantor
VWR®
E854-100RXNEA 229 EUR
E854-100RXN
VWR® PCR DNA Marker
Electroforese, Reagentes Marcadores de Peso Molecular
O PCR DNA Marker™ oferece oito fragmentos de 50 a 2000 bp. Contém bandas de referência de alta intensidade, ideais para a avaliação rápida do tamanho de produtos de PCR e de digestões com enzimas de restrição. Basta misturar 10 μl do PCR DNA Marker™ com a quantidade necessária do tampão de carga e carregar no poço. Material suficiente para 100 ensaios.
  • Marcador de alta resolução ideal para a estimativa do tamanho dos fragmentos de PCR