Print…
Câmaras de fluxo laminar, horizontal, Heraguard™ ECO
Fornecedor: Thermo Scientific
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 7500 EUR
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Câmaras de fluxo laminar, horizontal, Heraguard™ ECO
Hottes para extracção de gases Câmaras de Fluxo Laminar
Os armários Heraguard™ ECO Clean Bench são ideais para aplicações laboratoriais em que é necessário proteger a amostra. Graças aos motores de corrente contínua, os armários Heraguard™ ECO Clean Bench consomem menos energia durante o funcionamento pelo que é emitido menos calor no laboratório.
  • Painel de controlo fácil de usar, intuitivo
  • Visão panorâmica: as janelas laterais aumentam a luz no interior da área de trabalho, proporcionando um ambiente de trabalho confortável
  • Troca fácil do pré-filtro e do filtro HEPA
  • O para-brisas articulado transparente protege o utilizador
  • Os painéis laterais são feitos de vidro de segurança simples, com uma abertura para os tubos ou para a instalação de uma válvula de fluidos
Estão também disponíveis com larguras interiores de 900, 1200, 1500 e 1800 mm e são fornecidos com duas alturas de trabalho diferentes:
- Altura padrão do espaço de trabalho: 650 mm
- Altura extra do espaço de trabalho: 950 mm
As janelas laterais são feitas de vidro temperado de segurança e a bancada de melamina branca.
Nota: a altura indicada não inclui o bastidor.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Certificações: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Fornecimento: Supplied with melamine bench top, lighting, one access port in each side panel and operating hours counter. Available with optional stainless steel work surface, UV lamp, side panels with access ports or combi panels with access ports, please ask your local Avantor sales representative for details. Delivery, installing and commissioning prices available on request, please contact your local Avantor sales office for details.