Print…
Cloreto de hidrogénio ∼1 mol/L em éter etílico
Fornecedor: TCI
Perigo
H1061-25ML H1061-500ML H1061-100ML
TCIAH1061-25MLEA 21 EUR
TCIAH1061-25ML TCIAH1061-500ML TCIAH1061-100ML
Cloreto de hidrogénio ∼1 mol/L em éter etílico
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Ponto de Inflamação: –40°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b954ffa195484918528638409052740ef006e96b&vid=46325f135a659de01db140bb449c506422789ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.6 w/w%