Print…
Hidróxido de sódio 0.2 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
5665.9020EA 310.51 EUR
5665.9020 5665.1000
Hidróxido de sódio 0.2 N, BAKER ANALYZED® Volumetric, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: ∼105 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.1995 - 0.2005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 0.1995 - 0.2005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…