Print…
Cloreto de alumínio solução padronizada 6.0 N em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
35568.AE 35568.AK
35568.AEEA 82.3 EUR
35568.AE 35568.AK
Cloreto de alumínio solução padronizada 6.0 N em solução aquosa
Cloreto de alumínio
Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2581 MDL No.: MFCD00003422
Fórmula: AlCl₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003422
Número CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 2581
ADR: 8,III