Print…
1,1-Diphenylethylene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
D0886-25G D0886-250G D0886-5G
TCIAD0886-25GEA 53 EUR
TCIAD0886-25G TCIAD0886-250G TCIAD0886-5G
1,1-Diphenylethylene ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,1-Diphenylethylene
Fórmula: (C₆H₅)₂CCH₂
Ponto de ebulição: 270 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008583
Número CAS: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 14,03323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c813ac6e43ec88b7fea2ab339b884f9be8a105f&vid=6f0df1346ace43b2bdfcbf90cfd8c04d6d6dbe05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %