Print…
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99.5-101.0% (por iodometria), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3946-01EA 63.86 EUR
3946-01 3946-07
Tiossulfato de sódio pentahidratado 99.5-101.0% (por iodometria), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tiossulfato de Sódio pentahidratado
Fórmula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149186
Número CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 101.0 %
Assay (Na₂S₂O₃·5H₂O) (by iodometry) 99.5 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.1 %
Sulfide (S) Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs