Print…
Ácido sulfúrico 0.015 mol/l (0.03 N) em solução aquosa
Fornecedor: Hach
2620532 2620553
HACH2620532EA 23.8 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Ácido sulfúrico 0.015 mol/l (0.03 N) em solução aquosa
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II