Print…
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Fornecedor: Hach
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
104532 104542
HACH104532EA 26.1 EUR
HACH104532 HACH104542
Hidróxido de sódio 1 mol/l (1 N) aqueous solution
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 1390
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627