Ácido sulfúrico ≥92% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11000.AB
11000.AE
11000.AP
11000.ABEA
62.1
EUR
11000.AB
11000.AE
11000.AP
Ácido sulfúrico ≥92% (baseado nos metais)
Ácido sulfúrico
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Fórmula:
H₂SO₄ Densidade: 1,84 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064589 Número CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,8974 |