Print…
Vermelho de fenol 0,5% aqueous solution
Fornecedor: G Biosciences
Sinônimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
786-562 786-563
786-562EA 55.8 EUR
786-562 786-563
Vermelho de fenol 0,5% aqueous solution
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso Molecular: 354.38 g/mol
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329