Print…
Azul de bromofenol em solução aquosa
Fornecedor: Lovibond
451620 451621 451622 451623
LOVI451620EA 26.8 EUR
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622 LOVI451623
Azul de bromofenol em solução aquosa
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2