Print…
Tricloreto de boro ∼9% ∼1.0 mol/L em diclorometano
Fornecedor: TCI
Perigo
B3556-100ML B3556-25ML
TCIAB3556-100MLEA 79 EUR
TCIAB3556-100ML TCIAB3556-25ML
Tricloreto de boro ∼9% ∼1.0 mol/L em diclorometano
Tricloreto de boro
Fórmula: BCl₃
Peso Molecular: 117.17 g/mol
Ponto de ebulição: 12.4
Ponto de Fusão: -107
Densidade: 1.876
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011313
Número CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86a3abd8e991f0898301b3512d237d4b07a648de&vid=53672a281f5d9cff73dec4b6ef9ebcd4b312075a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.0 to 10.0 w/w%